Få mere at vide
Sodium persulfate, 99.5%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485442 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11485442 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11485442 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219549991
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium persulfate
CAS 7775-27-1
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 0.995
Molekylær formel Na2O8S2
Synonym sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
InChI nøgle CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
SMIL [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;sulfonatooxysulfat
Molekylvægt (g/mol) 238.092
PubChem CID 62655
Formel vægt 238.13
Tæthed 1250 - 1300kg/m3 (bulk density)