Få mere at vide
Sodium Persulfate, >98% (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11727499
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11727499 1 kg Poly Bottle 1kg
1 options
Artikelnummer. 11727499 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP26371
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sodium Persulfate is used as a promoter for polymerization reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Sodium Persulfate
Smeltepunkt 100°C
Navn note >98%
CAS 7775-27-1
Farve White
pH 5 to 7
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde ≥98.0 %
Molekylær formel Na2O8S2
Merck Index 15, 8787
Synonym sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
InChI nøgle CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
SMIL [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn disodium;sulfonatooxy sulfate
Molekylvægt (g/mol) 238.092
PubChem CID 62655
Formel vægt 238.09
Procent renhed ≥98.0%
Identifikation Pass Test
Emballage Poly Bottle
Tæthed 2.6g/cm³
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Persulfate
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.