Få mere at vide
Natriumperrhenat, 99+% (metalbasis), Re 68%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331229
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331229 2 g 2g
11321229 10 g 10g
11311229 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011412.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13472-33-8 | NaO4Re | 273.193 g/mol
Natriumperrhenat bruges som forløber for andre rheniumforbindelser. Yderligere reagerer det med natrium i ethanol for at fremstille nonahydridorhenat og med polysulfidopløsninger for at få tetrathiorhenat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-33-8
Molekylær formel NaO4Re
Molekylvægt (g/mol) 273.193
MDL nummer MFCD00014231
InChI nøgle KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium perrhenate, unii-pe1t8nn47q, sodium tetraoxorhenate 1-, pe1t8nn47q, na.o4re, rhenium vii sodium oxide, rhenate reo41-, sodium, t-4, acmc-1bwm0, perrhenic acid sodium salt, sodium oxido trioxo rhenium
PubChem CID 5107658
IUPAC navn natrium;oxido(trioxo)rhenium
SMIL [O-][Re](=O)(=O)=O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium perrhenate
Smeltepunkt 300°C
Navn note Re 68%
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99+% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vægt 273.19
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline powder
Tæthed 5.39
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium perrhenate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium perrhenate