Få mere at vide
Natriumperrhenat, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374769
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374769 5 g 5g
11354769 0.25 g 0.25g
11364769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 062107.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13472-33-8 | O3Re | 234.204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-33-8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rhenium(VI) oxide
Smeltepunkt 300°C
Farve Violet
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Molekylær formel O3Re
MDL nummer MFCD00014231
Synonym rhenium trioxide, rhenium oxide reo3, rhenium vi oxide, unii-fet0y2c413, rhenia, reo3, rhenium vi oxide trace metals basis 1g
InChI nøgle YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Re](=O)=O
IUPAC navn trioxorhenium
Molekylvægt (g/mol) 234.204
PubChem CID 102110
Formel vægt 273.19
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 6.9 to 7.4 g/cm3 at 20°C