Få mere at vide
Sodium peroxydisulfate, 98%
Artikelnummer. 11448660
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448660 1 kg 1kg
11438660 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448660 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 054100.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7775-27-1 | Na2O8S2 | 238.092 g/mol
Natriumperoxidisulfat bruges som en radikal initiator til emulsionspolymerisationsreaktioner som acrylonitrilbutadienstyren, rengøringsmiddelkomponent, jordforbedringsmiddel og jordrensning. Det bruges også til hærdning af formaldehyd klæbemidler. Det virker som blegemiddel og ved fremstilling af farvestoffer. Det finder anvendelse i zink og printplader og anses for at være en erstatning for ammoniumpersulfat i ætsningsblandinger. Yderligere anvendes det til fremstilling af diapocynin fra apocynin. Det spiller en rolle i omdannelsen af phenoler til para-diphenoler i alkalisk opløsning og af arylaminer til aminophenoler. Det er aktivt involveret i Elbs persulfat oxidation og Boyland-Sims oxidationsreaktioner som et oxidationsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7775-27-1
Molekylær formel Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 238.092
MDL nummer MFCD00003501
InChI nøgle CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
PubChem CID 62655
IUPAC navn dinatrium;sulfonatooxysulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium peroxydisulfate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 238.1
Tæthed 2.40 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium peroxydisulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium persulfate