Få mere at vide
Sodium peroxydisulfate, 98%
Artikelnummer. 11438660
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11438660
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 054100.A7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7775-27-1 | Na2O8S2 | 238.092 g/mol
Natriumperoxidisulfat bruges som en radikal initiator til emulsionspolymerisationsreaktioner som acrylonitrilbutadienstyren, rengøringsmiddelkomponent, jordforbedringsmiddel og jordrensning. Det bruges også til hærdning af formaldehyd klæbemidler. Det virker som blegemiddel og ved fremstilling af farvestoffer. Det finder anvendelse i zink og printplader og anses for at være en erstatning for ammoniumpersulfat i ætsningsblandinger. Yderligere anvendes det til fremstilling af diapocynin fra apocynin. Det spiller en rolle i omdannelsen af phenoler til para-diphenoler i alkalisk opløsning og af arylaminer til aminophenoler. Det er aktivt involveret i Elbs persulfat oxidation og Boyland-Sims oxidationsreaktioner som et oxidationsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7775-27-1
Molekylær formel Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 238.092
MDL nummer MFCD00003501
InChI nøgle CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
PubChem CID 62655
IUPAC navn dinatrium;sulfonatooxysulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium peroxydisulfate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 238.1
Tæthed 2.40 g/mL