Få mere at vide
Natriumperoxodisulfat, (natriumpersulfat), Honeywell™
Artikelnummer. 16605743 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
:
1 kg
Artikelnummer.
16605743 1 kg
1 options
Artikelnummer. 16605743 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 134571KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium peroxodisulfate
CAS 7775-27-1
Farve Farveløs
CAS Max % 1
pH 2.5 to 4
Mængde 1 kg
Molekylær formel Na2O8S2
InChI nøgle CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
IUPAC navn dinatrium[(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanid
Molekylvægt (g/mol) 238.09
Grad Reagens