Få mere at vide
Natriumperoxodisulfat, EssentQ, Scharlab
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7775-27-1 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | Na2O8S2 |
| InChI nøgle | CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O |
| IUPAC navn | dinatrium[(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanid |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.09 |
| Grad | EssentQ |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Natrium peroxodisulfat, extra pure
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i