Få mere at vide
Sodium Peroxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium peroxide |
| CAS | 1313-60-6 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | Na O2 |
| Synonym | Disodium Dioxide, Disodium Peroxide, Sodium Oxide (Na2O2) |
| InChI formel | InChI=1S/Na.O2/c;1-2/q+1;-2 |
| SMIL | [Na+].[O-][O-] |
| IUPAC navn | sodium;peroxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 54.9891 |
| Formel vægt | 54.9801 |