Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Peroxide |
| Fysisk form | Granules |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | 1504 |
| Formel vægt | 77.98g/mol |
| Procent renhed | 97% |
| Grad | Reagent |