Få mere at vide
Natriumperoxid, purum pa,≥ 95 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15626860 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Poly bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15626860 1 kg Poly flaske 1kg
15636860 250 g Poly bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15626860 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 718831KG
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
til Wurzschmitt-nedbrydning, ACS-reagens, perler (små),≥ 95 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-60-6
Molekylær formel Na2O2
Molekylvægt (g/mol) 77.978
MDL nummer MFCD00003497
InChI nøgle PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
IUPAC navn dinatrium;peroxid
SMIL [O-][O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium peroxide
Smeltepunkt 300°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 kg
FN nummer UN1504
Opløselighedsinformation 106.7g/L at 20°C
Formel vægt 77.98g/mol
Procent renhed ≥95%
Emballage Poly flaske