Få mere at vide
Natriumperoxid, puriss. pa ACS reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673430
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15673430 100 g 100g
15693430 500 g 500g
15683430 1 kg 1kg
15603440 6 x 1 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15673430 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 31445100G
Request Bulk or Custom Format
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO,≥ 95 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-60-6
Molekylær formel Na2O2
Molekylvægt (g/mol) 77.978
MDL nummer MFCD00003497
InChI nøgle PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
IUPAC navn dinatrium;peroxid
SMIL [O-][O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Peroxide
Navn note Reag. ISO
Mængde 100 g
FN nummer 1504
Formel vægt 77.98g/mol
Procent renhed ≥95%
Grad ACS/puriss. pa
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium peroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium peroxide