Tekniske data
| Smeltepunkt | 460°C |
| CAS | 1313-60-6 |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | Na2O2 |
| MDL nummer | 3497 |
| Synonym | sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide |
| InChI nøgle | PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [O-][O-].[Na+].[Na+] |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium peroxide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H290-Kan ætse metaller.
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.