Få mere at vide
Natriumperoxid, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10488030 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10488030 500 g Plast pulver krukke 500g
1 options
Artikelnummer. 10488030 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/6041/53
Tekniske data
Smeltepunkt 460°C
CAS 1313-60-6
Farve Gul
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Molekylær formel Na2O2
MDL nummer 3497
Synonym sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
InChI nøgle PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-][O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;peroxid
Molekylvægt (g/mol) 77.978
PubChem CID 14803
Formel vægt 77.97g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium peroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.