Få mere at vide
Natriumperoxid, ACS, 93% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387708
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
Artikelnummer. 11387708
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033384.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug som oxidationsmiddel, blegemiddel, deodorant
Som oxidationsmiddel, blegemiddel, deodorant, lægemidler og farvestoffer og som analytisk reagens. Natriumperoxid virker som blegemiddel i vasketøj og træmasse. Det finder anvendelse ved udvinding af mineraler fra forskellige malme. Det fungerer som et oxidationsmiddel såvel som en iltkilde ved at reagere med kuldioxid. Desuden bruges det som en deodorant og et analytisk reagens. Det er også nyttigt i scuba gear og i ubåde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-60-6
Molekylær formel Na2O2
Molekylvægt (g/mol) 77.978
MDL nummer MFCD00003497
InChI nøgle PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
IUPAC navn dinatrium;peroxid
SMIL [O-][O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium peroxide
Smeltepunkt 460°C (decomposition)
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid til gul
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 93% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water,forming NaOH and H2O2. Soluble in acid. Insoluble in alkali.
Formel vægt 77.98
Grad ACS
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Udseende White to pale yellow granules
Tæthed 2.805 g/cm3 at 20°C