Få mere at vide
Natriumperoxid, ACS, 93% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307718
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307718 500 g 500g
11397708 10 g 10g
11387708 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033384.36
Request Bulk or Custom Format
Til brug som oxidationsmiddel, blegemiddel, deodorant
Som oxidationsmiddel, blegemiddel, deodorant, lægemidler og farvestoffer og som analytisk reagens. Natriumperoxid virker som blegemiddel i vasketøj og træmasse. Det finder anvendelse ved udvinding af mineraler fra forskellige malme. Det fungerer som et oxidationsmiddel såvel som en iltkilde ved at reagere med kuldioxid. Desuden bruges det som en deodorant og et analytisk reagens. Det er også nyttigt i scuba gear og i ubåde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-60-6
Molekylær formel Na2O2
Molekylvægt (g/mol) 77.978
MDL nummer MFCD00003497
InChI nøgle PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
IUPAC navn dinatrium;peroxid
SMIL [O-][O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium peroxide
Smeltepunkt 460°C (decomposition)
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid til gul
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 93% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water,forming NaOH and H2O2. Soluble in acid. Insoluble in alkali.
Formel vægt 77.98
Grad ACS
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Udseende White to pale yellow granules
Tæthed 2.805