Få mere at vide
Sodium peroxide, 96%
Artikelnummer. 10174880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10174880 100 g Plastflaske 100g
10412021 25 g Plastflaske 25g
10626792 500 g Plastflaske 500g
10512714 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10174880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207701000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1313-60-6 | Na2O2 | 77.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-60-6
Molekylær formel Na2O2
Molekylvægt (g/mol) 77.97
MDL nummer MFCD00003497
InChI nøgle PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
IUPAC navn dinatrium;peroxid
SMIL [O-][O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium peroxide
Smeltepunkt 460.0°C
Navn note p.a.
Farve Gul
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 96%
Lineær formel Na2O2
Fieser 06,548; 07,341; 11,492
Merck Index 15, 8786
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: forming naoh and h2o2, freely soluble
Formel vægt 77.97
Procent renhed 96%
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.8
Tæthed 2.8000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium peroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.