Få mere at vide
Sodium peroxide, 95%
Artikelnummer. 11398016
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398016 50 g 50g
11308026 250 g 250g
11318026 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13306.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1313-60-6 | Na2O2 | 77.978 g/mol
Natriumperoxid virker som blegemiddel i vasketøj og træmasse. Det finder anvendelse ved udvinding af mineraler fra forskellige malme. Det fungerer som et oxidationsmiddel såvel som en iltkilde ved at reagere med kuldioxid. Desuden bruges det som en deodorant og et analytisk reagens. Det er også nyttigt i scuba gear og i ubåde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumperoxid virker som blegemiddel i vasketøj og træmasse. Det finder anvendelse ved udvinding af mineraler fra forskellige malme. Det fungerer som et oxidationsmiddel såvel som en iltkilde ved at reagere med kuldioxid. Desuden bruges det som en deodorant og et analytisk reagens. Det er også nyttigt i scuba gear og i ubåde.
Opløselighed
Opløselig i syre. Uopløseligt i alkali.
Bemærkninger
Luftfølsom og hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det reagerer voldsomt med vand og giver natriumhydroxid og hydrogenperoxid. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler, organiske materialer, alkoholer og pulveriserede metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-60-6
Molekylær formel Na2O2
Molekylvægt (g/mol) 77.978
MDL nummer MFCD00003497
InChI nøgle PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
IUPAC navn dinatrium;peroxid
SMIL [O-][O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium peroxide
Smeltepunkt 460°C (decomposition)
Mængde 50 g
FN nummer UN1504
Merck Index 14,8655
Opløselighedsinformation Soluble in acid. Insoluble in alkali.
Formel vægt 77.98
Procent renhed 95%
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Tæthed 2.805
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium peroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium peroxide