missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Permanganate Monohydrate, TRC

Artikelnummer. 30417806
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417806 5 g
30417240 100 g
30415271 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417806 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6657005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 79048-36-5
Molekylær formel H2MnNaO5
Molekylvægt (g/mol) 159.94
Synonym Permanganic Acid Sodium Salt Monohydrate
IUPAC navn sodium;permanganate;hydrate
SMIL O.[Na+].[O-][Mn](=O)(=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Permanganate Monohydrate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/Mn.Na.H2O.4O/h;;1H2;;;;/q;+1;;;;;-1
Formel vægt 159.918
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.