Få mere at vide
Natriumperiodat, TRC
Artikelnummer. 30010547
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010547 100 g
30006839 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS665000100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-28-5
Molekylær formel I O4 . Na
Molekylvægt (g/mol) 213.8918
Synonym Periodic acid (HIO4), sodium salt (1:1), Periodic acid (HIO4), sodium salt (8CI,9CI), Sodium periodate (NaIO4) (6CI), Monosodium metaperiodate, Periodic acid sodium salt, Sodium metaperiodate, Sodium metaperiodate (NaIO4);
IUPAC navn natrium; Periodat
SMIL [Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Periodate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Formel vægt 213.8739