Få mere at vide
Natriumperiodat, Solstice
Artikelnummer. 15613280
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15613280 500 g 500g
15623280 5 g 5g
15693270 100 g 100g
15603280 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15613280 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 311448500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3795.00 DKK
    3363.95 DKK / 500g
    Spare 431.05 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-03-2027
Add to basket
ACS reagens,≥ 99,8 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-28-5
Molekylær formel INaO4
Molekylvægt (g/mol) 213.89
MDL nummer MFCD00003534
InChI nøgle JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC navn natrium; periodat
SMIL [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium Periodate
Mængde 500 g
Lineær formel NaIO4
FN nummer 3085
Formel vægt 213,89 g/mol
Procent renhed ≥99.8%
Grad ACS-reagens