Beskrivelse
INaO4, CAS-nummer-7790-28-5, natriumperjodat, natrium-m-perjodat, perjodatnatrium, natriumperjodat, perjodsyre hio4, natriumsalt, natriummetaperjodat, natriumpenodat, natriummetaperjodat, perjodsyre, natriumsalt, natriummeta-perjodat, 250g, 723mol CHE.
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 300 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 3,4 til 4,5 |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Formel vægt | 213,89 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium periodate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.