Få mere at vide
Natriumperiodat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11413753 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413753 5 kg 5kg
11418962 100 g 100g
11443423 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413753 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/5980/65
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10040.00 DKK
    9529.99 DKK / 5kg
    Spare 510.01 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
INaO4, CAS-nummer-7790-28-5, natriumperjodat, natrium-m-perjodat, perjodatnatrium, natriumperjodat, perjodsyre hio4, natriumsalt, natriummetaperjodat, natriumpenodat, natriummetaperjodat, perjodsyre, natriumsalt, natriummeta-perjodat, 250g, 723mol CHE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-28-5
Molekylær formel INaO4
Molekylvægt (g/mol) 213.89
MDL nummer MFCD00003534
InChI nøgle JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC navn natrium; periodat
SMIL [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Specifica
Smeltepunkt 300 °C
Farve Hvid
pH 3,4 til 4,5
Fysisk form Fast stof
Mængde 5 kg
Formel vægt 213,89 g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium periodate
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Indicazioni di pericolo
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Consigli di prudenza
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.