Få mere at vide
Natriumperiodat, 99,8+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 11924221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11924221 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10647391 5 g Glasflaske 5g
10348673 100 g Plastflaske 100g
10229990 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11924221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419610025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 7790-28-5 | INaO4 | 213,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-28-5
Molekylær formel INaO4
Molekylvægt (g/mol) 213.89
MDL nummer MFCD00003534
InChI nøgle JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
SMIL [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Periodate
Smeltepunkt 300,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99,8 til 100,3 % (på tørret grundlag) (iodometri)
Lineær formel NaIO4
FN nummer 3087
Fieser 01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455; 11,492; 13,145; 15,294
Merck Index 15,8772
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 80 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 389 g/L (52 °C), opløseligt i h2so4, hno3, eddikesyrer, uopløseligt i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
IUPAC navn natriumperiodat
Formel vægt 213.89
Procent renhed ≥99.8%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium periodate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.