Få mere at vide
Sodium Perfluorooctanesulfinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorooctane Sulfinate Sodium |
| CAS | 68555-67-9 |
| Molekylær formel | C8 F17 O2 S . Na |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Sodium Perfluorooctane-1-sulfinate, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-1-octanesulfinic Acid Sodium |
| InChI formel | InChI=1S/C8HF17O2S.Na/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)28(26)27;/h(H,26,27);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane-1-sulfinate |
| Molekylvægt (g/mol) | 506.112 |
| Formel vægt | 505.925 |