Få mere at vide
Sodium Perfluorohexanesulfonate (50 ug/mL in Methanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Perfluorohexanesulfonate |
| CAS | 82382-12-5 |
| Molekylær formel | C6 F13 O3 S . Na |
| Mængde | 10x1 mL |
| Synonym | 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt (9CI), Sodium perfluorohexanesulfonate, PFHxS, Perfluorohexanesulfonic acid sodium, 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt (9CI), Sodium Perfluoro-1-hexanesulfonate, L-PFHxS |
| InChI formel | InChI=1S/C6HF13O3S.Na/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22;/h(H,20,21,22);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.0964 |
| Formel vægt | 421.9258 |
| Vis mere |