Få mere at vide
Sodium Perfluoro-1-nonanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perfluorononanesulfonic acid sodium salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9HF19O3S.Na/c10-1(11,2(12,13)4(16,17)6(20,21)8(24,25)26)3(14,15)5(18,19)7(22,23)9(27,28)32(29,30)31;/h(H,29,30,31);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 571.9162 |
| Procent renhed | >95% |