Få mere at vide
Sodium Perfluoro-1-decanesulfonate, TRC
Artikelnummer. 18093400
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18093400 2.5 mg 2.5mg
18062330 5 mg -
18020400 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093400 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS0809502.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2806-15-7
Molekylær formel C10 F21 O3 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 622.13
Synonym 1-Decanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heneicosafluoro-, sodium salt (9CI), Sodium perfluorodecanesulfonate
IUPAC navn sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosafluorodecane-1-sulfonate
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluorodecanesulfonic acid sodium salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C10HF21O3S.Na/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34;/h(H,32,33,34);/q;+1/p-1
Formel vægt 621.9131
Procent renhed >95%