missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Perfluoro-1-decanesulfonate, TRC

Artikelnummer. 18062330
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18062330 5 mg -
18093400 2.5 mg 2.5mg
18020400 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS0809505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2806-15-7
Molekylær formel C10 F21 O3 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 622.13
Synonym 1-Decanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heneicosafluoro-, sodium salt (9CI), Sodium perfluorodecanesulfonate
IUPAC navn sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosafluorodecane-1-sulfonate
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perfluorodecanesulfonic acid sodium salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10HF21O3S.Na/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34;/h(H,32,33,34);/q;+1/p-1
Formel vægt 621.9131
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.