Få mere at vide
Sodium Perchlorate monohydrate, TRC
Artikelnummer. 30132939
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132939 500 g
30134398 250 g
18050010 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132939 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP286001500G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-07-3
Molekylær formel Cl O4 . Na . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 140.46
IUPAC navn sodium;perchlorate;hydrate
SMIL O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium perchlorate monohydrate
Mængde 500 g
InChI formel InChI=1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Formel vægt 139.9488