Få mere at vide
Natriumperchlorat monohydrat purum pa, krystalliseret, 98,0% (T), Honeywell™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium perchlorate monohydrate |
| Smeltepunkt | 469°C.anhydrous substance |
| CAS | 7-3-7791 |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | ≤ 100% |
| pH | 6 til 8 |
| Mængde | 50 kg |
| Molekylær formel | ClH2NaO5 |
| Lineær formel | NaClO4 · H2O |
| InChI nøgle | IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M |
| Vis mere |