Få mere at vide
Natriumperkloratmonohydrat, puriss pa, ACS-reagens≥ 98 % (AT ), Honeywell™
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium perchlorate monohydrate |
| CAS | 7-3-7791 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | ClH2NaO5 |
| Lineær formel | NaClO4 · H2O |
| MDL nummer | MFCD00149164 |
| FN nummer | UN1502 |
| Synonym | sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate |
| InChI nøgle | IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium perchlorate monohydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium perchlorate-1-hydrate