Få mere at vide
Sodium perchlorate monohydrate, ACS, 85.0-90.0%
Artikelnummer. 15465985
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465985 250 g 250g
15411007 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15465985 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011622.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7791-07-3 | ClH2NaO5 | 140.45 g/mol
Natriumperchlorat, monohydrat er et kaotropt middel, der anvendes i standard DNA-ekstraktion og hybridiseringsreaktioner i molekylærbiologi. Det er almindeligt anvendt som et deproteiniseringsmiddel under nukleinsyresyntese. En smule moderne kommercielle sprængstofprodukter kan indeholde natriumperchlorat, ammoniumperchlorat eller kaliumperchlorat som et kemisk sensibiliserende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7-3-7791
Molekylær formel ClH2NaO5
Molekylvægt (g/mol) 140.45
MDL nummer MFCD00149164
InChI nøgle IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
PubChem CID 516899
IUPAC navn natrium;perklorat;hydrat
SMIL O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale odium perchlorate monohydrate
Smeltepunkt 130°C (decomposition)
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 85.0-90.0%
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 140.48 (122.46anhydrous)
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystals
Tæthed 2.02