Få mere at vide
Sodium perchlorate monohydrate, 97+%
Artikelnummer. 11463584
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11463584
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11243.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7791-07-3 | ClH2NaO5 | 140.45 g/mol
Natriumperchlorat, monohydrat er et kaotropt middel, der anvendes i standard DNA-ekstraktion og hybridiseringsreaktioner i molekylærbiologi. Det er almindeligt anvendt som et deproteiniseringsmiddel under nukleinsyresyntese. En smule moderne kommercielle sprængstofprodukter kan indeholde natriumperchlorat, ammoniumperchlorat eller kaliumperchlorat som et kemisk sensibiliserende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumperchlorat, monohydrat er et kaotropt middel, der anvendes i standard DNA-ekstraktion og hybridiseringsreaktioner i molekylærbiologi. Det er almindeligt anvendt som et deproteiniseringsmiddel under nukleinsyresyntese. En smule moderne kommercielle sprængstofprodukter kan indeholde natriumperchlorat, ammoniumperchlorat eller kaliumperchlorat som et kemisk sensibiliserende middel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Det
er et hygroskopisk fast stof. Opbevares under inaktiv atmosfære og holdes væk fra antændelseskilder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7-3-7791
Molekylær formel ClH2NaO5
Molekylvægt (g/mol) 140.45
MDL nummer MFCD00149164
InChI nøgle IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
PubChem CID 516899
IUPAC navn natrium;perklorat;hydrat
SMIL O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium perchlorate monohydrate
Smeltepunkt 130°C (decomposition)
Mængde 5000 g
FN nummer UN1502
Merck Index 14,8653
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 140.48 (122.46 Anhydrous)
Procent renhed ≥97%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.02
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium perchlorate monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium perchlorate monohydrate