Få mere at vide
Sodium perchlorate monohydrate, 97+%
Beskrivelse
Natriumperchlorat, monohydrat er et kaotropt middel, der anvendes i standard DNA-ekstraktion og hybridiseringsreaktioner i molekylærbiologi. Det er almindeligt anvendt som et deproteiniseringsmiddel under nukleinsyresyntese. En smule moderne kommercielle sprængstofprodukter kan indeholde natriumperchlorat, ammoniumperchlorat eller kaliumperchlorat som et kemisk sensibiliserende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumperchlorat, monohydrat er et kaotropt middel, der anvendes i standard DNA-ekstraktion og hybridiseringsreaktioner i molekylærbiologi. Det er almindeligt anvendt som et deproteiniseringsmiddel under nukleinsyresyntese. En smule moderne kommercielle sprængstofprodukter kan indeholde natriumperchlorat, ammoniumperchlorat eller kaliumperchlorat som et kemisk sensibiliserende middel.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Det
er et hygroskopisk fast stof. Opbevares under inaktiv atmosfære og holdes væk fra antændelseskilder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium perchlorate monohydrate |
| Smeltepunkt | 130°C (decomposition) |
| Mængde | 1000 g |
| FN nummer | UN1502 |
| Merck Index | 14,8653 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 140.48 (122.46 Anhydrous) |
| Procent renhed | ≥97% |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium perchlorate monohydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P375-Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium perchlorate monohydrate