Få mere at vide
Natriumperchloratmonohydrat, 85+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium perchlorate monohydrate |
| Smeltepunkt | 130.0°C |
| Farve | Hvid til gul |
| pH | 6.0 to 8.0 (5% aq. soln. at 25°C) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 85.0 to 90% (as NaClO4) (Argentometry) |
| Molekylær formel | ClNaO4·H2O |
| Lineær formel | ClNaO4·H2O |
| Merck Index | 15,8784 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium perchlorate monohydrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.