Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Perchlorate |
| CAS | 7-3-7791 |
| Fysisk form | Powder, Crystals and/or Chunks |
| Mængde | 250 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.45 g/mol |
| Procent renhed | 99% |
| Grad | HPLC |
| Emballage | Plastic Powder Jar |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium perchlorate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium perchlorate