Få mere at vide
Natriumperklorat, til HPLC, certificeret, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10336150 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10336150 250 g Plast pulver krukke 250g
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10336150 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/5966/50
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Tekniske data
Smeltepunkt 130°C
CAS 7-3-7791
Farve Hvid
pH 6,0 til 8,0
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 g
Molekylær formel ClH2NaO5
MDL nummer 149164
Synonym sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
InChI nøgle IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
SMIL O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
IUPAC navn natrium;perklorat;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 140.45
PubChem CID 516899
Formel vægt 140.46g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium perchlorate monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.