Få mere at vide
Natriumperchlorat, vandfri, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371718
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371718 500 g 500g
11381718 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11371718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011623.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7601-89-0 | ClNaO4 | 122.436 g/mol
Natriumperklorat bruges i kemisk analyse og i eksplosive materialer, fyrværkeri og raketmotorer. Det er forløberen for fremstillingen af andre perchloratsalte. Det bruges også som et kaotrofisk middel i DNA-ekstraktion og hybridiseringsreaktioner i molekylærbiologi. Det forhindrer binding af phenoliske forbindelser til RNA under ekstraktion. Derudover bruges det i batterier, plast og i gummiprodukter. Det bruges også som en ikke-reaktiv elektrolyt. Yderligere er det en eluentkomponent, der anvendes til analyse af biologiske prøver ved væskekromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7601-89-0
Molekylær formel ClNaO4
Molekylvægt (g/mol) 122.436
MDL nummer MFCD00003480
InChI nøgle BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
PubChem CID 522606
IUPAC navn natrium; perklorat
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium perchlorate, anhydrous
Smeltepunkt 482°C (decomposition)
Navn note For analysis ACS
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.0 to 102.0%
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 122.46
Grad ACS-reagens
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.50 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium perchlorate, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium perchlorate