Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium perchlorate |
| Smeltepunkt | 482.0°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 6.0 to 8.0 (5% aq. soln.) |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99% min. (on dry substance) |
| Molekylær formel | ClNaO4 |
| Lineær formel | NaClO4 |
| Merck Index | 15,8784 |
| Show More |
Safety and Handling
- Sodium perchlorate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.