Få mere at vide
Sodium perchlorate, 98%, extra pure
Artikelnummer. 10031501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10031501 250 g Plastflaske 250g
10737002 1 kg Plastflaske 1kg
10054103 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10031501 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 342182500
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7601-89-0 | ClNaO4 | 122.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7601-89-0
Molekylær formel ClNaO4
Molekylvægt (g/mol) 122.44
MDL nummer MFCD00003480
InChI nøgle BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
PubChem CID 522606
IUPAC navn natrium; perklorat
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium perchlorate
Smeltepunkt 482.0°C
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel NaClO4
Merck Index 15, 8784
Opløselighedsinformation Solubility in water: 209 g/100mL (15°C). Other solubilities: 170 g/100mL water (0°C), 300 g/100mL water (80°C), soluble in alcohol
Formel vægt 122.44
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Tab ved tørring 2 % max. (130°C, 2 hrs)
Emballage Plastflaske