Få mere at vide
Natriumpercarbonat, 13-14% aktivt oxygen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10554654 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10554654
Brand: Thermo Scientific Acros 370730100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15630-89-4 | 1·5 H2O2 | 157.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15630-89-4
Molekylær formel 1·5 H2O2
Molekylvægt (g/mol) 157.01
MDL nummer MFCD00043204
Synonym Sodium carbonate hydrogen peroxide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium percarbonate
Farve Hvid
Fysisk form Granulært pulver
Mængde 10 kg
Lineær formel 1·5 H2O2
Opløselighedsinformation Solubility in water: 150g/L.
Formel vægt 157.01
Procent renhed ≥13% (available oxygen)
Emballage Plast tromle