Få mere at vide
Natriumpercarbonat, 13-14% aktivt oxygen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2692208 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10078871
Brand: Thermo Scientific Acros 370735000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15630-89-4 | 1·5 H2O2 | 157.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15630-89-4
Molekylær formel 1·5 H2O2
Molekylvægt (g/mol) 157.01
MDL nummer MFCD00043204
Synonym Sodium carbonate hydrogen peroxide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium percarbonate
Farve Hvid
Fysisk form Granulært pulver
Mængde 500 g
Lineær formel 1·5 H2O2
Opløselighedsinformation Solubility in water: 150g/L.
Formel vægt 157.01
Procent renhed ≥13% (available oxygen)
Emballage Plastflaske