Få mere at vide
Natriumpercarbonat, 13-14% aktivt oxygen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433970
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433970 100 g 100g
11468696 500 g 500g
11478696 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433970 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16045.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15630-89-4 | Na2CO3·1.5H2O2
Natriumpercarbonat bruges som oxidationsmiddel og miljøvenligt blegemiddel. Det bruges som en laboratoriekilde til vandfrit hydrogenperoxid. Det anvendes til fremstilling af optisk aktive 4-hydroxy-2-isoxazoliner. Det er meget udbredt i vaskemiddelformuleringer og rengøringsprodukter såsom tæpperenser, tekstilblegemiddel, protesrensere, papirmasse- og papirblegeprocesser. Det bruges også som et middel til fjernelse af hårdt snavs i galvanisering, spildevandsbehandlingsmiddel og polymerisationskontrolmiddel. Desuden finder det anvendelse i møbelpolering og rengøringsmidler og formuleringer til personlig pleje. Ud over dette bruges det til fremstilling af trimethylcyclopentenylacetaldehyd og epoxydihydrolinalool.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumpercarbonat bruges som et oxidationsmiddel og miljøvenligt blegemiddel. Det bruges som en laboratoriekilde til vandfrit hydrogenperoxid. Det anvendes til fremstilling af optisk aktive 4-hydroxy-2-isoxazoliner. Det er meget udbredt i vaskemiddelformuleringer og rengøringsprodukter såsom tæpperenser, tekstilblegemiddel, protesrensere, papirmasse- og papirblegeprocesser. Det bruges også som et middel til fjernelse af hårdt snavs i galvanisering, spildevandsbehandlingsmiddel og polymerisationskontrolmiddel. Desuden finder det anvendelse i møbelpolering og rengøringsmidler og formuleringer til personlig pleje. Ud over dette bruges det til fremstilling af trimethylcyclopentenylacetaldehyd og epoxydihydrolinalool.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler, stærke syrer, organiske materialer og pulveriserede metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15630-89-4
Molekylær formel Na2CO3·1.5H2O2
MDL nummer MFCD00043204
Synonym Hydrogen peroxide-Sodium carbonate adduct
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium percarbonate
Navn note 13 to 14% active oxygen
Mængde 100 g
FN nummer UN1479
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 157.01
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium percarbonate, 13-14% active oxygen
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P375-Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium percarbonate