Få mere at vide
Natriumpercarbonat, 13-14% aktivt oxygen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10078871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10078871 500 g Plastflaske 500g
10522252 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10554654 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10078871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370735000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15630-89-4 | 1·5 H2O2 | 157.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15630-89-4
Molekylær formel 1·5 H2O2
Molekylvægt (g/mol) 157.01
MDL nummer MFCD00043204
Synonym Sodium carbonate hydrogen peroxide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium percarbonate
Farve Hvid
Fysisk form Granulært pulver
Mængde 500 g
Lineær formel 1·5 H2O2
Opløselighedsinformation Solubility in water: 150g/L.
Formel vægt 157.01
Procent renhed ≥13% (available oxygen)
Emballage Plastflaske