Få mere at vide
Sodium Perborate Tetrahydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Perborate Tetrahydrate |
| CAS | 10486-00-7 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | BNaO3 . 4(H2O) |
| Synonym | Perboric Acid (HBO3) Sodium Salt Tetrahydrate, Sodium Perborate (NaBO3) Tetrahydrate, Perborn Sodium Borate (NaBO3) Tetrahydrate, Sodium Perborate Tetrahydrate, Sodium Peroxoborate Tetrahydrate |
| InChI formel | InChI=1S/BO3.Na.4H2O/c2-1-3-4-1;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;; |
| SMIL | O.O.O.O.[Na+].[O-]B1OO1 |
| IUPAC navn | sodium;3-oxidodioxaborirane;tetrahydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.86 |
| Formel vægt | 154.0261 |