Få mere at vide
Sodium perborate tetrahydrate, Reagent Grade
Artikelnummer. 11377708
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377708 500 g 500g
11367708 25 g 25g
11357708 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033383.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10486-00-7 | NaBO3·4H2O
Natriumperborat-tetrahydrat bruges hovedsageligt i tekstilfabrikker som blegemiddel til en række stoffer, nemlig uld, bomuld, hør, rayon osv. og som oxidations- og fikseringsmiddel til farvestoffer. Det bruges også i tandplejemidler, protesrengøringsmidler og lægemidler på grund af dets rensende, lugtfjernende og antiseptiske egenskaber og er inkorporeret i sæber og vaskepulver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Mortar, plasters, cements, gas manufacturing to remove ammonia, in lubricants, water softening, petrochemicals, soil conditioner, paving materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10486-00-7
MDL nummer MFCD00149231
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Perborate Tetrahydrate
Smeltepunkt 60°C (decomposition)
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Molekylær formel NaBO3·4H2O
Opløselighedsinformation Soluble in water (23g/L) at 20°C.
Formel vægt 153.86 (81.84 Anhydrous)
Grad Reagens
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.73