Tekniske data
| Smeltepunkt | 60°C |
| CAS | 10486-00-7 |
| Farve | White |
| pH | 10.4 |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | BNaO3·4H2O |
| MDL nummer | 149231 |
| Formel vægt | 153.86g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium perborate tetrahydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium perborate tetrahydrate, Sodium perborate