Få mere at vide
Sodium perborate tetrahydrate, 97%
Artikelnummer. 11409502
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409502 500 g 500g
11443970 100 g 100g
11419502 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11409502 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10189.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10486-00-7 | NaBO3·4H2O
Natriumperborat-tetrahydrat betragtes som en kilde til aktivt brint, der anvendes i vaskemidler, rengøringsmidler, vaskemidler og blegemidler. Det finder anvendelse som et tandblegemiddel, der bruges til tand. Det har antiseptiske egenskaber og fungerer som desinficerende samt konserveringsmiddel i øjendråber. Yderligere blandes det med en passende aktivator, tetraacetylethylendiamin, for at frigive oxygen ved lavere temperaturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumperborat-tetrahydrat betragtes som en kilde til aktivt brint, der anvendes i vaskemidler, rengøringsmidler, vaskemidler og blegemidler. Det finder anvendelse som et tandblegemiddel, der bruges til tand. Det har antiseptiske egenskaber og fungerer som desinficerende samt konserveringsmiddel i øjendråber. Yderligere blandes det med en passende aktivator, tetraacetylethylendiamin, for at frigive oxygen ved lavere temperaturer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforenelig med metaller, metalliske salte, syrer, baser og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10486-00-7
Molekylær formel NaBO3·4H2O
MDL nummer MFCD00149231
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium perborate tetrahydrate
Smeltepunkt 60°C (decomposition)
pH ∼10
Mængde 500 g
FN nummer UN1479
Merck Index 14,8652
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 153.86 (81.84 Anhydrous)
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.73