Få mere at vide
Sodium Perborate Tetrahydrate, ≥10% Active Oxygen Basis, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | Decomposes on heating |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium perborate tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 60°C |
| Farve | White |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | NaBO3 · 4H2O |
| FN nummer | UN1479 |
| Opløselighedsinformation | Soluble |
| Formel vægt | 153.86g/mol |
| Vis mere |